Murexide indicateur
Murexide indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR2362-2.5KG
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Murexide indicateur
N° de catalogue APOSOR2362-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  3051-09-0
Murexide indicateur
Bottle
Numéro CAS:  3051-09-0
Prix
724,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • Numéro CAS:3051-09-0
  • Formule:C₈H₅N₅O₆·H₃N
  • Numéro MDL:MFCD00012777
  • Poids moléculaire:284,18572 g/mol
  • EINECS:221-266-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle