Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

4,4'-Dibromotriphenylamine

Bottle
N° de catalogue APOSOR315393-100G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
4,4'-Dibromotriphenylamine
N° de catalogue APOSOR315393-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  81090-53-1
4,4'-Dibromotriphenylamine

Bottle

Numéro CAS:  81090-53-1
Prix
244,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  N,N-Bis(p-bromophenyl)aniline
  • Numéro CAS:81090-53-1
  • Formule:C₁₈H₁₃Br₂N
  • Numéro MDL:MFCD00060104
  • Poids moléculaire:403.12 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.