Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
m-PEG5-amine

m-PEG5-amine

Bottle
N° de catalogue APOSBIPG1583-5G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
m-PEG5-amine
N° de catalogue APOSBIPG1583-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  5498-83-9
m-PEG5-amine

Bottle

Numéro CAS:  5498-83-9
Prix
678,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecan-16-amine, m-PEG5-NH2
  • Numéro CAS:5498-83-9
  • Formule:C₁₁H₂₅NO₅
  • Numéro MDL:MFCD27977523
  • Poids moléculaire:251.32 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.