Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
m-PEG5-amine

m-PEG5-amine

Bottle
N° de catalogue APOSBIPG1583-1G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
m-PEG5-amine
N° de catalogue APOSBIPG1583-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  5498-83-9
m-PEG5-amine

Bottle

Numéro CAS:  5498-83-9
Prix
137,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecan-16-amine, m-PEG5-NH2
  • Numéro CAS:5498-83-9
  • Formule:C₁₁H₂₅NO₅
  • Numéro MDL:MFCD27977523
  • Poids moléculaire:251.32 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.