m-PEG5-amine
Bottle
N° de catalogue APOSBIPG1583-250MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
m-PEG5-amine
N° de catalogue APOSBIPG1583-250MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 5498-83-9
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecan-16-amine, m-PEG5-NH2
- Numéro CAS:5498-83-9
- Formule:C₁₁H₂₅NO₅
- Numéro MDL:MFCD27977523
- Poids moléculaire:251.32 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



