m-PEG5-amine
Bottle
N° de catalogue APOSBIPG1583-100MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
m-PEG5-amine
N° de catalogue APOSBIPG1583-100MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 5498-83-9
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecan-16-amine, m-PEG5-NH2
- Numéro CAS:5498-83-9
- Formule:C₁₁H₂₅NO₅
- Numéro MDL:MFCD27977523
- Poids moléculaire:251.32 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



