Galactitol
Galactitol
Bottle
N° de catalogue APOSBIB6049-100G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Galactitol
N° de catalogue APOSBIB6049-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  608-66-2
Galactitol
Bottle
Numéro CAS:  608-66-2
Prix
65,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:608-66-2
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064288
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle