Formaldéhyde
Bottle
N° de catalogue APOSBIA0877-25ML
Inflammable
Corrosif
Toxique
Santé
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Formaldéhyde
N° de catalogue APOSBIA0877-25ML
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  50-00-0
Formaldéhyde
Bottle
Numéro CAS:  50-00-0
Prix
86,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Numéro CAS:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Poids moléculaire:30.03 g/mol
  • Point d'ébullition:93…96 °C
  • Densité:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:56 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications