1-Hydroxyurea 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR9108-25KG
Health
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
1-Hydroxyurea 98%
N° de catalogue APOSOR9108-25KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  127-07-1
1-Hydroxyurea 98%
Bottle
Numéro CAS:  127-07-1
Prix
2 540,00 €
Log in for availability
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonyms:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Number:127-07-1
  • Formula:CH₄N₂O₂
  • MDL Number:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76,05466 g/mol
  • Storage Temperature:Réfrigérateur
  • EINECS:204-821-7
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle