1-Hydroxyurea 98%
1-Hydroxyurea 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR9108-2.5KG
Santé
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
1-Hydroxyurea 98%
N° de catalogue APOSOR9108-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  127-07-1
1-Hydroxyurea 98%
Bottle
Numéro CAS:  127-07-1
Prix
255,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonymes:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • Numéro CAS:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007943
  • Poids moléculaire:76,05466 g/mol
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:204-821-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle