Thymolphthalein indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR1015241-25G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Thymolphthalein indicateur
N° de catalogue APOSOR1015241-25G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 125-20-2
Aller à :
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numéro CAS:125-20-2
- Formule:C₂₈H₃₀O₄
- Numéro MDL:MFCD00005909
- Poids moléculaire:430,54 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle