Cholesterol 95%
Cholesterol 95%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1030208-5G
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Cholesterol 95%
N° de catalogue APOSOR1030208-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  57-88-5
Cholesterol 95%
Bottle
Numéro CAS:  57-88-5
Prix
21,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numéro CAS:57-88-5
  • Formule:C₂₇H₄₆O
  • Numéro MDL:MFCD00003646
  • Poids moléculaire:386,55 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications