Sodium L(+)-ascorbate 98%
Bottle
N° de catalogue APOSOR922808-100G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Sodium L(+)-ascorbate 98%
N° de catalogue APOSOR922808-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 134-03-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
- Numéro CAS:134-03-2
- Formule:C₆H₇NaO₆
- Numéro MDL:MFCD00082340
- Poids moléculaire:198.11 g/mol
- Point de fusion:219…221 °C
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle