Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

Bottle
N° de catalogue APOSOR923091-25KG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%
N° de catalogue APOSOR923091-25KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  120-47-8
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 96%

Bottle

Numéro CAS:  120-47-8
Prix
2 540,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
  • Numéro CAS:120-47-8
  • Formule:C₉H₁₀O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002353
  • Poids moléculaire:166.18 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.