Dapsone ≥98%
Dapsone ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP17768-200MG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Dapsone ≥98%
N° de catalogue APOSBUP17768-200MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  80-08-0
Dapsone ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  80-08-0
Prix
40,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes:  4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
  • Numéro CAS:80-08-0
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₂S
  • Poids moléculaire:248,3 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle