Phenolphthalein ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP18279-1G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Phenolphthalein ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18279-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  77-09-8
Phenolphthalein ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  77-09-8
Prix
63,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:77-09-8
  • Formule:C₂₀H₁₄O₄
  • Poids moléculaire:318,32 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle