D-Mannitol ≥98%
D-Mannitol ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP18757-5G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
D-Mannitol ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18757-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  69-65-8
D-Mannitol ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  69-65-8
Prix
71,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:69-65-8
  • Formule:C₆H₁₄O₆
  • Poids moléculaire:182,17 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle