DEPC ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP17265-500MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
DEPC ≥98%
N° de catalogue APOSBUP17265-500MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 1609-47-8
Aller à :
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
- Numéro CAS:1609-47-8
- Formule:C₆H₁₀O₅
- Poids moléculaire:162,14 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



