Sulphacetamide ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP19458-10G
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Sulphacetamide ≥98%
N° de catalogue APOSBUP19458-10G
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 144-80-9
Aller à :
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes: N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
- Numéro CAS:144-80-9
- Formule:C₈H₁₀N₂O₃S
- Poids moléculaire:214,24 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle



