Sulphacetamide ≥98%
Sulphacetamide ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP19458-5G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Sulphacetamide ≥98%
N° de catalogue APOSBUP19458-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  144-80-9
Sulphacetamide ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  144-80-9
Prix
105,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
  • Numéro CAS:144-80-9
  • Formule:C₈H₁₀N₂O₃S
  • Poids moléculaire:214,24 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle