Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sulphacetamide ≥98%

Sulphacetamide ≥98%

Bottle
N° de catalogue APOSBUP19458-1G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Sulphacetamide ≥98%
N° de catalogue APOSBUP19458-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  144-80-9
Sulphacetamide ≥98%

Bottle

Numéro CAS:  144-80-9
Prix
44,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonymes:  N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
  • Numéro CAS:144-80-9
  • Formule:C₈H₁₀N₂O₃S
  • Poids moléculaire:214,24 g/mol
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.