D-Mannose ≥95%
D-Mannose ≥95%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP16831-10G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
D-Mannose ≥95%
N° de catalogue APOSBUP16831-10G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  3458-28-4
D-Mannose ≥95%
Bottle
Numéro CAS:  3458-28-4
Prix
563,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Poids moléculaire:180,16 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications