D-Mannose ≥95%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP16831-500MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
D-Mannose ≥95%
N° de catalogue APOSBUP16831-500MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 3458-28-4
Aller à :
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:3458-28-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Poids moléculaire:180,16 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle