Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Bottle
N° de catalogue APOSOR52125-10KG
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
N° de catalogue APOSOR52125-10KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  99-50-3
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Bottle

Numéro CAS:  99-50-3
Prix
1 650,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Protocatechuic acid
  • Numéro CAS:99-50-3
  • Formule:C₇H₆O₄
  • Numéro MDL:MFCD00002509
  • Poids moléculaire:154.12 g/mol
  • Point de fusion:197…200 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-760-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications