Adipohydrazide 97%
Adipohydrazide 97%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1919-2.5KG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Adipohydrazide 97%
N° de catalogue APOSOR1919-2.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  1071-93-8
Adipohydrazide 97%
Bottle
Numéro CAS:  1071-93-8
Prix
254,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Adipyl hydrazide
  • Numéro CAS:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007614
  • Poids moléculaire:174.2 g/mol
  • Point de fusion:180…182 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle