Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Adipohydrazide 97%

Adipohydrazide 97%

Bottle
N° de catalogue APOSOR1919-100G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Adipohydrazide 97%
N° de catalogue APOSOR1919-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  1071-93-8
Adipohydrazide 97%

Bottle

Numéro CAS:  1071-93-8
Prix
24,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Adipyl hydrazide
  • Numéro CAS:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007614
  • Poids moléculaire:174.2 g/mol
  • Point de fusion:180…182 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.