EasyPlus™ Titrator Easy Dose
Product Details & Documents
The Swiss engineered EasyPlus™ Titrator from METTLER TOLEDO offers a complete package for your routine application. Operation does not get simpler or more intuitive than this, thanks to the smartphone like iTitrate™ user interface and iTitrate™ intelligence.
- Simplify and speeds up your everyday standard preparation and dispensing tasks Dispensing tasks can be based on volume, speed, and time to tailor applications depending on your requirements
Affordable Swiss technology; Swiss engineering and the highest quality parts and materials make the compact and accurate titrator a perfect addition to any quality laboratory. Quick start with iTitrate™ operation; Operation is simple with the Apps based user interface and intuitive system menu navigation; save training time and make daily tasks simpler and quicker.
Ready for your sample with iTitrate™ intelligence; The built-in intelligence requires only a few parameters to be set before the instrument is ready for titration. Support; Take advantage of our internet based support. Videos, FAQ’s and a multitude of applications are just a click away.
Titration type: Manual
Burette volume: 50 ml
: Easy Dose includes a 50 ml burette, tubing, operating instructions, installation and quick guide, declaration of conformity and test certificate.
Documents
EasyPlus Easy EPM and EasyDose Titration.pdf
Détails supplémentaires sur le produit
TDS EasyPlus EasyDose (FR).pdf
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:EasyPlus™ Dosing Device Easy Dose
- Cat. No.:METT30470856
- Connexions:1×USB-A, 1×USB-B
- Affichage:109,2 mm, 480×272 pixel RGB
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueCapacitéDésignationIntervalle de graduationDisponibilitéPrix
- 661-0175100 mlPlastic beaker (80 ml), 120 pcs.20 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 120 ST - 113,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- METT30057635EasyPlus™ insert set titration head GTConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce - 29,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix