EasyPlus™ Titrator Easy KF
EasyPlus™ Titrator Easy KF
Titrator EasyPlus™ Easy KF, EM43-BNC sensor redox ipol
N° de catalogue METT30060045
Fournisseur:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titrator Easy KF
N° de catalogue METT30060045
Fournisseur:  Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titrator Easy KF
EasyPlus™ Titrator Easy KF
Titrator EasyPlus™ Easy KF, EM43-BNC sensor redox ipol
Prix
8 560,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Swiss engineered EasyPlus™ Titrator from METTLER TOLEDO offers a complete package for your routine application. Operation does not get simpler or more intuitive than this, thanks to the smartphone like iTitrate™ user interface and iTitrate™ intelligence.
  • This versatile titrator is suitable for a range of determinations making it ideal for simple titrations of most sample types
Affordable Swiss technology; Swiss engineering and the highest quality parts and materials make the compact and accurate titrator a perfect addition to any quality laboratory. Quick start with iTitrate™ operation; Operation is simple with the Apps based user interface and intuitive system menu navigation; save training time and make daily tasks simpler and quicker.
Ready for your sample with iTitrate™ intelligence; The built-in intelligence requires only a few parameters to be set before the instrument is ready for titration. Support; Take advantage of our internet based support. Videos, FAQ’s and a multitude of applications are just a click away. Features of the Easy KFV Titrator include: Tests water in the range from 100 ppm to 100%; Simple and automatic titrant standardisations; Injection port for syringes and pipetted liquid samples; Handy weighing/carrying spoon for easy and spill-free solid sample introduction.
Titration type: Karl Fischer
Burette volume: 10 ml
Application repeatability: 0,5% RDS
Livraison: Easy KFV titrator includes a sensor (EM43-BNC sensor redox ipol), stirrer, 10 ml burette, tubing, KF vessel set, operating instructions, installation and quick guide, declaration of conformity and test certificate.
Spécifications
  • Désignation:
    Titrator EasyPlus™ Easy KF
  • Includes:
    EM43-BNC sensor redox ipol
  • Cat. No.:
    METT30060045
  • mV - Résolution:
    ±0,1 μA
  • Connexions:
    1×USB-A, 1×USB-B; (EasyDirect PC connection with license)
  • Affichage:
    109,2 mm, 480×272 pixel RGB
  • Gamme de mesure:
    0 - 50 μA/0 - 2000 mV
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 661-0157
    Compact printer USB-P25
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 000,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1631
    Siphon tips (5 pcs.)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 131,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Plage de mesure
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • METT30043105
    EM43-BNC Sensor Redox Ipol
    ±2000 mV
    Easy Pro, Easy Ox titrators
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 315,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30060023
    EasyPlus™ bottle head
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 29,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30065449
    EasyDirect instrument license for 3 titrators per PC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 956,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30065468
    EasyStir KF
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 368,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1636
    Bottle adapter, Merck
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 71,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30065465
    EasyPlus™ tubing set EasyPump
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 73,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30064218
    EasyPump
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 553,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30065471
    KF Vessel set
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 423,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30057636
    Insert set titration head KF
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 58,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1637
    Bottle adaptor, Fischer
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 70,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30043900
    EasyPlus™ burette, 10 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 400,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30042860
    EasyPlus™ valve
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 380,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30065466
    Weighing boat and stopper set
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 78,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30041103
    EasyPlus™ titration head KF
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 291,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30057633
    EasyPlus™ burette cover set
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 78,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30044701
    EasyPlus™ drying tube
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 23,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • METT30065464
    EasyPlus™ tubing set instrument
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 153,00 €