EasyPlus™ Titrator Easy Cl
Product Details & Documents
The Swiss engineered EasyPlus™ Titrator from METTLER TOLEDO offers a complete package for your routine application. Operation does not get simpler or more intuitive than this, thanks to the smartphone like iTitrate™ user interface and iTitrate™ intelligence.
- The Easy Cl Titrator speeds up simple, automated precipitation titrations Versatile titrator is suitable for a range of determinations making it ideal for simple titrations of most sample types
Affordable Swiss technology; Swiss engineering and the highest quality parts and materials make the compact and accurate titrator a perfect addition to any quality laboratory. Quick start with iTitrate™ operation; Operation is simple with the Apps based user interface and intuitive system menu navigation; save training time and make daily tasks simpler and quicker.
Ready for your sample with iTitrate™ intelligence; The built-in intelligence requires only a few parameters to be set before the instrument is ready for titration. Support; Take advantage of our internet based support. Videos, FAQ’s and a multitude of applications are just a click away. The silver ring electrode makes this titrator ideal for the following applications and many more: Chloride (salt) content of food and beverages; Salt content of waste or drinking water; Sulfide or mercaptan content of oils and lubricants; Silver content of solutions and dissolved metals.
Titration type: Chloride precipitation; Direct, back compensated, blank compensated
Burette volume: 20 ml
Application repeatability: 0,5% RDS
Livraison: Easy Cl titrator includes a sensor (EM45-BNC sensor precipitation), stirrer, 20 ml burette, tubing, operating instructions, installation and quick guide, declaration of conformity and test certificate.
Documents
EasyPlus™ Easy pH, Easy Cl, Easy Ox, Easy Pro, Easy KFV Titrator (FR).pdf
Détails supplémentaires sur le produit
TDS EasyPlus Easy CI (FR).pdf
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Titrator EasyPlus™ Easy Cl
- Includes:EM45-BNC sensor precipitation
- Cat. No.:METT30060043
- mV - Résolution:± 0,1 mV
- Connexions:1×USB-A, 1×USB-B; (EasyDirect PC connection with license)
- Affichage:109,2 mm, 480×272 pixel RGB
- Gamme de mesure:±2000 mV/0 - 14 pH
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- METT30065449EasyDirect instrument license for 3 titrators per PCConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce - 956,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- METT30057635EasyPlus™ insert set titration head GTConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce - 29,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPlage de mesurePourDisponibilitéPrix
- METT30043107EM45-BNC sensor precipitation±2000 mV/0 - 14 pHEasy Pro, Easy Cl titratorsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Pce - 261,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueCapacitéDésignationIntervalle de graduationDisponibilitéPrix
- 661-0175100 mlPlastic beaker (80 ml), 120 pcs.20 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 120 ST - 113,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix