Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
New Product
Fournisseur:   Labcon
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Fournisseur:  Labcon
New Product
Certificats
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
Eclipse™ Standard Surface Pipette Tips
13 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Labcon's Eclipse™ standard surface pipette tips are made of high-quality, 100% pure virgin medical grade polypropylene. The resin is pre-tested to ensure no extractables are present.
  • Uniquely engineered to fit most popular brands of pipettes
  • Versatile design for various lab applications, featuring bevel point, extended, graduated, ultrafine tips, and more
  • Tip sizes range from 10 to 1250 µl
  • Pure USP Class VI, naturally hydrophobic resins provide high-quality tip uniformity
  • Sterile tips guarantee the highest sterility assurance level of 10⁻⁶
  • Made in USA
Labcon resins are pre-tested to ensure no extractables, PFAS, or other compounds are present.
All tips undergo continuous lot testing to ensure precision and consistent performance in Labcon in-house physical and biological testing labs.
Certifications: PFAS-free, Endotoxin-free, ATP-free, RNase/Dnase-free, Low Trace Metals (<1 ppm).
Product Family Options
Refill Eclipse™ tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 200 µl
    49,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 10 µl
    31,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.248 ST
    1 * 1.248 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 200 µl
    49,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
Racked Eclipse™ tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 200 µl
    49,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 200 µl
    49,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 10 µl
    47,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 10 µl
    47,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 10 µl
    31,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.152 ST
    1 * 1.152 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 200 µl
    49,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 200 µl
    49,7 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
Refill Eclipse™ FlexTop™ tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 1250 µl
    88,9 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 480 ST
    1 * 480 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
Racked Eclipse™ FlexTop™ tips
Informations sur le produit
  • Volume
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 1250 µl
    88,9 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 576 ST
    1 * 576 ST
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • 1250 µl
    88,9 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 576 ST
    1 * 576 ST
    Spécifications :
    New Product