Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
CSM Isolator Gloves

CSM Isolator Gloves

New Product
Fournisseur:   TRON POWER ADVANCED
CSM Isolator Gloves
Fournisseur:  TRON POWER ADVANCED
New Product
Certificats
CSM Isolator Gloves

14 Options disponibles ci-dessous

Product Details & Documents

This glove is ideal for handling polar hydrocarbons such as ketones, acids, esters, and amine derivatives. It provides excellent protection due to its high gas impermeability.

  • Excellent impermeability against gas and liquid

  • Good chemical resistance
  • Good ozone resistance to ozone and UV
  • Anti-static properties: <108 Ω

CSM material ensures flexibility and a reliable grip, even in cold environments. Its resistance to extreme temperatures makes it suitable for use in harsh or variable climates. Whether in chemical processing or industrial settings, this glove offers dependable performance and comfort, maintaining dexterity without compromising safety. Its unique combination of chemical resistance and physical durability makes it a preferred choice for demanding applications.

Certifications: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016; EN 421: 2010.

Packaging: Gloves are packaged 1 pair per sealed plastic bag, 20 pair per case.

Spécifications de la famille de produits

Spécifications

  • Catalog No:
  • TRON7Y2432A0975
  • TRON9Y2432A0975
  • TRON9Y1532A0975
  • TRON10Y2432A0975
  • TRON9Y3032A0975
  • TRON6Y1532A0975
  • TRON6Y2432A0975
  • TRON8Y2432A0975
  • TRON8Y3032A0975
  • TRON10Y3032A0975
  • TRON6Y3032A0975
  • TRON12Y3032A0975
  • TRON7Y3032A0975
  • TRON12Y2432A0975
  • Ambidextre/anatomique:
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Ambidextres
  • Usage unique/Réutilisable:
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • Latex/Sans latex:
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Sans latex
  • Poudrés/Non poudrés:
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Non poudrés
  • Finition:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Style de manchette:
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Roulé
  • Résistance à la rupture:
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • Allongement à la rupture:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • Anti-statique:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Spécifications

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Désignation
    Modèle
    Couleur
    Longueur
    Épaisseur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • Isolator glove, 7" port
    11-217
    blanc
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7Y2432A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 9" port
    11-219
    blanc
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9Y2432A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 9" port
    11-210
    blanc
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9Y1532A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 10" port
    11-220
    blanc
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10Y2432A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 9" port
    11-211
    blanc
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9Y3032A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 6" port
    11-212
    blanc
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6Y1532A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 6" port
    11-216
    blanc
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6Y2432A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 8" port
    11-218
    blanc
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8Y2432A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 8" port
    11-205
    blanc
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8Y3032A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 10" port
    11-209
    blanc
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10Y3032A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 6" port
    11-213
    blanc
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6Y3032A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 12" port
    11-215
    blanc
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12Y3032A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 7" port
    11-201
    blanc
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7Y3032A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
  • Isolator glove, 12" port
    11-221
    blanc
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 PAIRE
    1 * 1 PAIRE

    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12Y2432A0975
    Ambidextre/anatomique
    Ambidextres
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Latex/Sans latex
    Sans latex
    Poudrés/Non poudrés
    Non poudrés
    Finition
    Smooth
    Style de manchette
    Roulé
    Résistance à la rupture
    9 MPa
    Allongement à la rupture
    600%
    Anti-statique
    +
    New Product
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.