Biozen Bulk Packing
Peptide XB-C18, 1,7 µm, 100 Å
N° de catalogue PHEC04A-4774
New Product
Fournisseur:   PHENOMENEX
Biozen Bulk Packing
N° de catalogue PHEC04A-4774
Fournisseur:  PHENOMENEX
New Product
Numéro CAS:  
Biozen Bulk Packing
Biozen Bulk Packing
Peptide XB-C18, 1,7 µm, 100 Å
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Granulométrie:
    1,7 µm
  • Taille de pore:
    100 Å
  • Désignation:
    Peptide XB-C18
Spécifications