Tetramethyluric acid 98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes: Temorine, 1,3,7,9-Tetramethyluric acid, 1,3,7,9-Tetramethyl-1H-purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- Numéro CAS:2309-49-1
- Formule:C₉H₁₂N₄O₃
- Numéro MDL:MFCD00042781
- Poids moléculaire:224,22 g/mol
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes: Temorine, 1,3,7,9-Tetramethyluric acid, 1,3,7,9-Tetramethyl-1H-purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- Numéro CAS:2309-49-1
- Formule:C₉H₁₂N₄O₃
- Numéro MDL:MFCD00042781
- Poids moléculaire:224,22 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product