Cholesterol 95%
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Cholesterol 95%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numéro CAS:57-88-5
  • Formule:C₂₇H₄₆O
  • Numéro MDL:MFCD00003646
  • Poids moléculaire:386,55 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 5 g
       21,80 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 25 g
       24,60 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 37,70 €
    37,70 €
    1 * 100 g
       37,70 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 176,00 €
    176,00 €
    1 * 500 g
       176,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 834,00 €
    834,00 €
    1 * 2,5 kg
       834,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 3 170,00 €
    3 170,00 €
    1 * 10 kg
       3 170,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product