1-Hexadecanol ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP19881-10G
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
1-Hexadecanol ≥98%
N° de catalogue APOSBUP19881-10G
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  36653-82-4
1-Hexadecanol ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  36653-82-4
Prix
40,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
  • Non-hazardous
Synonymes:  Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
  • Numéro CAS:36653-82-4
  • Formule:C₁₆H₃₄O
  • Numéro MDL:MFCD00004760
  • Poids moléculaire:242,44 g/mol
  • EINECS:253-149-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications