Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ac-Ala-OH ≥95%

Ac-Ala-OH ≥95%

New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Ac-Ala-OH ≥95%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats

3 Options disponibles ci-dessous

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/ life science applications.

Synonymes:  Ac-Ala-OH, Acetyl-L-alanine
  • Numéro CAS:97-69-8
  • Formule:C₅H₉NO₃
  • Poids moléculaire:131,13 g/mol
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 52,10 €
    52,10 €
    1 * 1 g
       52,10 €

    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 5 g
       118,00 €

    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 170,00 €
    170,00 €
    1 * 10 g
       170,00 €

    Spécifications :
    New Product
    New Product