1-Hydroxyurea 98%
1-Hydroxyurea 98%
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
1-Hydroxyurea 98%
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonymes:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • Numéro CAS:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007943
  • Poids moléculaire:76,05466 g/mol
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:204-821-7
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 100 g
       24,60 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 52,10 €
    52,10 €
    1 * 500 g
       52,10 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 2,5 kg
       255,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 2 540,00 €
    2 540,00 €
    1 * 25 kg
       2 540,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 37,70 €
    37,70 €
    1 * 25 g
       37,70 €
    Spécifications :
    New Product