Ethidium bromide ≥98%
Ethidium bromide ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP18019-250MG
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Ethidium bromide ≥98%
N° de catalogue APOSBUP18019-250MG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  1239-45-8
Ethidium bromide ≥98%
Bottle
Numéro CAS:  1239-45-8
Prix
53,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymes:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • Numéro CAS:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Poids moléculaire:394,32 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle