Water, purifié
Water, purifié
Bottle
N° de catalogue APOSBIP1406-10L
Fournisseur:   Apollo Scientific
Water, purifié
N° de catalogue APOSBIP1406-10L
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  7732-18-5
Water, purifié
Bottle
Numéro CAS:  7732-18-5
Prix
27,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
  • Non-hazardous
Synonymes:  Hydrogen oxide
  • Numéro CAS:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011332
  • Poids moléculaire:18,01528 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle