Murexide indicateur
Murexide indicateur
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Murexide indicateur
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymes:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • Numéro CAS:3051-09-0
  • Formule:C₈H₅N₅O₆·H₃N
  • Numéro MDL:MFCD00012777
  • Poids moléculaire:284,18572 g/mol
  • EINECS:221-266-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 724,00 €
    724,00 €
    1 * 2,5 kg
       724,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 158,00 €
    158,00 €
    1 * 500 g
       158,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 34,80 €
    34,80 €
    1 * 100 g
       34,80 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 2 890,00 €
    2 890,00 €
    1 * 10 kg
       2 890,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 5 g
       21,80 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 25 g
       24,60 €
    Spécifications :
    New Product