Methoxyfenozide ≥98%
Methoxyfenozide ≥98%
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
Methoxyfenozide ≥98%
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymes:  Methoxyphenozide
  • Numéro CAS:161050-58-4
  • Formule:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Poids moléculaire:368,47 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 73,80 €
    73,80 €
    1 * 100 mg
       73,80 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 178,00 €
    178,00 €
    1 * 500 mg
       178,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 252,00 €
    252,00 €
    1 * 1 g
       252,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 575,00 €
    575,00 €
    1 * 5 g
       575,00 €
    Spécifications :
    New Product