Forskolin ≥98%
Bottle
N° de catalogue APOSBUP17787-200MG
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Forskolin ≥98%
N° de catalogue APOSBUP17787-200MG
Fournisseur: Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS: 66575-29-9
Aller à :
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymes: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
- Numéro CAS:66575-29-9
- Formule:C₂₂H₃₄O₇
- Poids moléculaire:410,5 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle