AC-186 ≥98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: AC-186
- Numéro CAS:1421854-16-1
- Formule:C₁₈H₁₇F₃O
- Poids moléculaire:306,32 g/mol
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: AC-186
- Numéro CAS:1421854-16-1
- Formule:C₁₈H₁₇F₃O
- Poids moléculaire:306,32 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



