Congo Red colorant biologique
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
- Numéro CAS:573-58-0
- Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- Numéro MDL:MFCD00004028
- Poids moléculaire:696,66 g/mol
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
- Numéro CAS:573-58-0
- Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- Numéro MDL:MFCD00004028
- Poids moléculaire:696,66 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



