Dapsone ≥98%
New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: 4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
- Numéro CAS:80-08-0
- Formule:C₁₂H₁₂N₂O₂S
- Poids moléculaire:248,3 g/mol
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes: 4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
- Numéro CAS:80-08-0
- Formule:C₁₂H₁₂N₂O₂S
- Poids moléculaire:248,3 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementDisponibilitéPrix
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product