DEPC ≥98%
DEPC ≥98%
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
DEPC ≥98%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • Numéro CAS:1609-47-8
  • Formule:C₆H₁₀O₅
  • Poids moléculaire:162,14 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 86,90 €
    86,90 €
    1 * 500 mg
       86,90 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 273,00 €
    273,00 €
    1 * 5 g
       273,00 €
    Spécifications :
    New Product