D-Mannose ≥95%
D-Mannose ≥95%
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
D-Mannose ≥95%
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Certificats
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonymes:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Poids moléculaire:180,16 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 50,70 €
    50,70 €
    1 * 100 mg
       50,70 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 116,00 €
    116,00 €
    1 * 500 mg
       116,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 170,00 €
    170,00 €
    1 * 1 g
       170,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 380,00 €
    380,00 €
    1 * 5 g
       380,00 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 563,00 €
    563,00 €
    1 * 10 g
       563,00 €
    Spécifications :
    New Product