Thymolphthalein indicateur
Thymolphthalein indicateur
Fournisseur:   Apollo Scientific
Thymolphthalein indicateur
Fournisseur:  Apollo Scientific
Certificats
Thymolphthalein indicateur
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430,54 g/mol
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 5 g
       21,80 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 33,30 €
    33,30 €
    1 * 25 g
       33,30 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 78,20 €
    78,20 €
    1 * 100 g
       78,20 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 500 g
       190,00 €