Iodine solution
Iodine solution
Bottle
N° de catalogue APOSBIA182915-2.5L
Fournisseur:   Apollo Scientific
Iodine solution
N° de catalogue APOSBIA182915-2.5L
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  7553-56-2
Iodine solution
Bottle
Numéro CAS:  7553-56-2
Prix
283,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
0,02365 mol/L (0,0473 N) (ASTM D 1510) volumetric solution.
Usage: Biochemical/life science applications
  • Numéro CAS:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • Poids moléculaire:253,81 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle