Refill Pack for Wound Care Dispenser
Complete set of refills for wound care dispenser, 206×164×98 mm
N° de catalogue CEDE51011038
New Product
Fournisseur: ORKLA CARE
Refill Pack for Wound Care Dispenser
N° de catalogue CEDE51011038
Fournisseur: ORKLA CARE
New Product
Aller à :
Product Details & Documents
Cederroth refill pack for wound care dispenser contains a complete set of refills for wound care dispenser (REF 51011006).
Contents:
1× refill (45) Salvequick plastic plasters (REF 6036)
1× refill (40) Salvequick textile plasters (REF 6444)
1× refill (21) Salvequick XL textile plasters (REF 6470)
1× box (40) Salvequick wound cleansers (REF 3227)
1× Cederroth soft foam bandage blue 6 cm × 4,5 m (REF 51011010)
1× refill key
Spécifications
- Désignation:Complete set of refills for wound care dispenser
- l×p×h:206×164×98 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



